missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-g Rat anti-Mouse, Alexa Fluor 700, Clone: XMG1.2, BD

Code produit. 15809158
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15809158 0.1 mg 1 pièce
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15809158

Marque: BD Biosciences 557998

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

The XMG1.2 antibody reacts with mouse interferon-γ (IFN-γ) protein. IFN-γ is a pleiotropic cytokine, of approximately 15-17kDa, involved in the regulation of the immune response. It plays an important role in activation, growth, and differentiation of T and B lymphocytes, macrophages, NK cells and other non-hematopoietic cell types. IFN-γ production is associated with the Th-1 differentiation. The immunogen was recombinant mouse IFN-γ. This is a neutralizing antibody. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Host Species: Rat
Clone: XMG1.2
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse IFN-<special id='307'/>

Flow Cytometry, Intracellular Staining

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène IFN-g
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone XMG1.2
Concentration 0.2mg/mL
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse IFN-γ Recombinant Protein
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.