Learn More
anti-IgG1 κ, souris, FITC, clone :MOPC-21, contrôle d’isotype, BD
Marque:  BD Biosciences 554679
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10014743
  • 346.56€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2023
Description
L’immunoglobuline MOPC-21 est une protéine de myélome de souris.L’immunoglobuline MOPC-21 a été sélectionnée comme un contrôle d’isotype suite à un dépistage pour un faible niveau de fond sur une variété de tissus humains et de souris.Cet anticorps est régulièrement testé par analyse cytométrique en flux.D’autres applications ont été testées chez BD Biosciences Pharmingen lors du développement d’anticorps seulement ou rapportées dans la littérature.
Espèces hôtes :Souris
Clone :MOPC-21
Isotype :IgG1 κ
Réactivité de l’espèce :Primates non humains
Cytométrie en flux, coloration intracellulaire, contrôle d’isotype
Spécification
Spécification
Western Blot, Cytométrie en flux
0,5 mg/ml
Souris
0,1 mg
Non dilué à 4°C
MOPC-21
FITC
Purification par affinité
Primates non humains
IgG1 κ