missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG2a Mouse, Unlabeled, Clone: X39, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 349050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Control
Spécification
| IgG2a | |
| Monoclonal | |
| 50μg/mL | |
| Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide. | |
| KLH | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed. |
| Flow Cytometry | |
| X39 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu