Learn More
anti-Ki-67, Clone: B56, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 556003
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15898578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    129.47€ / 1 pièce
    Économisez 0.53€
    0.41% de réduction
Description
The B56 monoclonal antibody reacts with the Ki-67 antigen, which is expressed in the nucleus of cycling cells. During G0 phase, the antigen cannot be detected. During interphase of the cell cycle, it is associated with nucleolar components, and it is on the surface of the chromosomes during M phase. Ki-67 is a large protein having 2 alternatively spliced isoforms, an N-terminal forkhead-associated domain, a C-terminal domain that binds to heterochromatin proteins, and multiple phosphorylation sites, the functions of which are still unclear. Because of the strict association of Ki-67 expression with cell proliferation, anti-Ki-67 antibodies are useful for the identification, quantification, and monitoring of growing cell populations. This antibody is routinely tested by flow cytometric and bioimaging analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ki-67
Monoclonal
0.5mg/mL
MKI67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; KIA
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
In vitro Assay, Flow Cytometry
B56
Unconjugated
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Human Ki-67
0.1 mg
Cell Biology
Human, Mouse, Rat, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt