Learn More
anti-LYVE1, Polyclonal, Abcam™
This product is for research use only and not for diagnostic or therapeutic procedures. Customer is granted a limited, non-exclusive license for internal research and shall not attempt to reverse engineer.
Marque: Abcam AB14917-100UG
Description
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Cross Reactivity: Mouse
Immunogen: Recombinant mouse soluble LYVE1, consisting of amino acids 24 to 228 fused to a C-terminal His-tag (6xHis), produced in insect cells
Applications:
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blotting
Spécification
| LYVE1 | |
| 1mg/mL | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Purified |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant mouse soluble LYVE1, consisting of amino acids 24 to 228 fused to a C-terminal His-tag (6xHis), produced in insect cells | |
| Cardiovascular | |
| Mouse | |
| IgG |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.