Learn More
Anti-Mouse CD69 (H1.2F3), Proteintech
Hamster Monoclonal Antibody
48.00€ - 147.00€
Spécification
| Antigène | CD69 |
|---|---|
| Clone | H1.2F3 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30235238
|
Proteintech
65105-1-IG-100UG |
100 μg |
48.31€ 48.00€ / 100µg Économisez 0.31€ 0.64% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30234124
|
Proteintech
65105-1-IG-500UG |
500 μg |
147.96€ 147.00€ / 500µg Économisez 0.96€ 0.65% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD69 antibody from Proteintech is a armenian hamster monoclonal antibody generated with mouse dendritic epidermal t cell line y245 of mouse CD69. This antibody recognizes mouse antigen. The CD69 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Spécification
| CD69 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 12515 | |
| IgG | |
| Affinity purification | |
| Flow Antibody |
| H1.2F3 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Armenian Hamster | |
| Mouse | |
| Mouse dendritic epidermal T cell line Y245 | |
| Primary | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. |