missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
nascent polypeptide-associated complex alpha subunit 2, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant NACAL.
Marque: Abnova H00342538-A01.50uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: ASDAYIVFGEAKIQDLSQQAQLAAAEKFRVQGEAVGNIQENTQTPTVQEESEEEEVDETGVEVKDVKLVMSQANVSRAKAVRALKNNSNDIVNAIMELTVSpécification
| nascent polypeptide-associated complex alpha subunit 2 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant NACAL. | |
| NACA2 | |
| ANAC/MGC71999/NACAL | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Yes | |
| 342538 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_199290 | |
| NACA2 | |
| NACAL (NP_954984, 116 a.a. ∼ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Serum |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu