missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-NK-1.1; Clone: PK136; BD
Marque: BD Biosciences 562864
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Rat
Clone PK136
Isotype IgG2a, κ
Species Reactivity Ms
Immunogen Mouse NK-1+ Spleen and Bone Marrow Cells
Flow Cytometry
Spécification
| NK-1.1 | |
| PK136 | |
| PE-CF594 | |
| Mouse NK-1+ Spleen and Bone Marrow Cells | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| IgG2a |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu