Learn More
p27[Kip1] Mouse, Unlabeled, Clone: 57, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 610242
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15825359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    326.35€ / 1 kit
    Économisez 0.65€
    0.20% de réduction
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Kip1 is a cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor that was identified as a result of its role in TGFβ-induced G1 phase arrest and cell-cell contact. In vitro , p27 [Kip1] binds tightly to Cyclin D-Cdk4, Cyclin E-Cdk2, and Cyclin A-Cdk2 complexes and inhibits their activity. In normal cells, Kip1 is sequestered and its activity gradually decreases as cells reach S phase. The addition of TGF-β in early G1 blocks this decline in activity, by preventing the sequestration of Kip1. TGF-β also reduces the levels of Cdk4. Kip1 preferentially binds Cyclin D-Cdk4, but the lower levels of Cdk4 in TGF-β treated cells allow Kip1 to be available for binding to Cyclin E-Cdk2 and Cyclin A-Cdk2. Kip1 is structurally related to Cip1/WAF1, having a similar 60 amino acid sequence in the N-terminal region. A 52 amino acid Kip1 peptide (residues 28-79) from this region is sufficient to inhibit cdk activity in vitro.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
p27[Kip1]
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
150 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
57
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.