missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PPP1R2.
Marque: Abnova H00005504-A01.50uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MAASTASHRPIKGILKNKTSTTSSMVASAEQPRGNVDEELSKKSQKWDEMNILATYHPADKDYGLMKIDEPSTPYHSMMGDDEDACSDTEATEAMAPDILSpécification
| protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PPP1R2. | |
| PPP1R2 | |
| IPP2/MGC87148 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Yes | |
| 5504 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_006241 | |
| PPP1R2 | |
| PPP1R2 (NP_006232, 1 a.a. ∼ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Serum |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu