Learn More
DiscoverX Anti-TIM3 Antibody [344801]
Anti-TIM3 Antibody [344801] is an antibody acting as an agonist for TIM-3 dimerization. Provided as 25μg of antibody in 50μL buffer.
Marque:  DiscoverX 92-1313
Encompass
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17302629
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
TIM-3 (T cell immunoglobulin and mucin domain-3) is an immunosuppressive protein that enhances tolerance and inhibits anti-tumor immunity. Provided as 25μg of antibody in 50μL buffer.
Spécification
Spécification
25 μg
Control Ligands
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.