Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis antibactériens
Utilisez les tapis antibactériens de CEEC Control Environ Eqpt Corp™ à coller directement au sol ou dans un cadre en aluminium. Après utilisation, détachez les feuilles en polyéthylène.
Marque: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177406
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
- Élimine la contamination bactérienne
- Feuilles numérotées de 30 à 1
- Livrées en cartons de 4 piles de 30 feuilles en polyéthylène
Spécification
91 x 114 cm | |
Bleu | |
120/boîte |