Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis antibactériens
Utilisez les tapis antibactériens de CEEC Control Environ Eqpt Corp™ à coller directement au sol ou dans un cadre en aluminium. Après utilisation, détachez les feuilles en polyéthylène.
244.69€ - 439.90€
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11866383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
CSM183634PWW |
White | 45 x 91 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11876383
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177994 |
Blanc | 45 x 114 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11816393
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177336 |
Blue | 45 x 91 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11826393
|
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™
177406 |
Bleu | 91 x 114 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Élimine la contamination bactérienne
- Feuilles numérotées de 30 à 1
- Livré en cartons de 4 piles de 30 feuilles de polyéthylène
Spécification
120/boîte |