Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis antibactériens
Utilisez les tapis antibactériens de CEEC Control Environ Eqpt Corp™ à coller directement au sol ou dans un cadre en aluminium. Après utilisation, détachez les feuilles en polyéthylène.
Marque:  CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSM183634PWW
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 11866383
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Tapis adhésif anti-bactérien
• Numéroté
• Elimine les contaminations bactériennes et poussières des semelles
• Feuilles numérotées de 30 à 1
• A coller directement au sol ou dans un cadre en aluminium
• Après utilisation, détacher la feuille contaminée pour avoir une nouvelle surface propre
• Inclus en carton de 4 piles de 30 feuilles polyéthylène. en carton 4 piles de 30 feuilles en polyéthylène numérotés.
Spécification
Spécification
45 x 91 cm
White
120/Pk.