Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en forme de canoë avec bec verseur, en PS
Versez le produit pesé sans boîte flexible. Les boîtes de pesée en polystyrène en forme de canoë avec bec verseur facilitent le versement et la distribution de liquides ou de solides en toute simplicité.
Marque:  Cole-Parmer™ 01018-06
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.79000kg
Code produit. 11745239
  • 110.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 19-07-2024
Description
Pour weighed material without flexing dish. Canoe-shaped Polystyrene Weigh Dishes with Pour Spouts facilitate pouring and dispensing liquids or solids with ease.
  • Les capsules de pesée en forme de canoë sont 20-30 % plus épaisses, pour une résistance, une stabilité, une facilité de manipulation et une sécurité accrues
  • Fond plat et résistent à 200°F
  • Jetables, lisses et uniformes
  • Porte-échantillon à usage général
  • Disponibles en trois tailles pratiques pour toute application de manipulation d’échantillons
  • Antistatiques
  • Biologiquement inertes
Spécification
Spécification
Plat
Jetable
Nacelle
Pour la distribution de liquides ou de solides ; matériau 20-30 % plus épais pour une résistance, une stabilité, une facilité de manipulation et une sécurité accrues
7,75 in
4,75 po
2,5 cm
2,5 cm
270 ml
PS
Nacelle de pesée
Grand format
19,7 cm
12.1 cm
1 po