missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APAF-1 Antibody (13F11), DyLight 405, Novus Biologicals™

Code produit 18261187 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18261187 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18261187 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP280093V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

APAF-1 Monoclonal antibody specifically detects APAF-1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène APAF-1
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 13F11
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène APAF-1apoptotic protease activating factor 1, apoptotic peptidase activating factor, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor, apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413
Espèces hôtes Rat
Immunogène Recombinant mouse APAF-1 (aa 1-97) containing the N-terminal CARD domain.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 317
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.