missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APBA3/Mint-3 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Code produit 30625175 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30625175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30625175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5689K

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

APBA3/Mint-3 Polyclonal antibody specifically detects APBA3/Mint-3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène APBA3/Mint-3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Adapter protein X11gamma, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 3, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 3 (X11-like 2), MGC:15815, mint3, Mint-3, Neuronal Munc18-1-interacting protein 3, Neuron-specific X11L2 protein, phosphotyrosine-binding/-interacting domain (PTB)-bearing protein, X11L2amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 3, X11-like 2 protein
Espèces hôtes Sheep
Immunogène E. coli-derived recombinant human APBA3, Met1-Leu138, Accession # O96018
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Membrane Trafficking and Chaperones, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9546
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.