missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APC Anti-Mouse Foxp3 (3G3), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech APC-65089-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Foxp3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of mouse Foxp3. This antibody recognizes mouse antigen. The Foxp3 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is apc.Spécification
| Foxp3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| 3G3 | |
| APC | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 20371 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu