Learn More
APC Antibody (ALi 12-28), HRP, R&D Systems™
Code produit 18620079 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620079 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620079 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308922H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.23€
    607.95€ / 100µL
    Économisez 83.28€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
APC Monoclonal specifically detects APC in Human∣Mouse (Negative) samples. It is validated for ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène APC
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone ALi 12-28
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment of human APC protein (around aa 1-433) (Uniprot: P25054)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 324
Espèces cibles Human, Mouse (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus