missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APC Antibody (ALi 12-28), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08922PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
APC Monoclonal antibody specifically detects APC in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| APC | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| adenomatosis polyposis coli, adenomatosis polyposis coli tumor suppressor, adenomatous polyposis coli, adenomatous polyposis coli protein, BTPS2, Deleted in polyposis 2.5, DP2.5DP2, DP3, FPC, GS, Protein APC | |
| Recombinant fragment of human APC protein (around aa 1-433) (Uniprot: P25054) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Metastasis, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway | |
| 324 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence | |
| ALi 12-28 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse (Negative) | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu