missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apc4 Antibody (CIV1.1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50105MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Apc4 Monoclonal antibody specifically detects Apc4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spécification
| Apc4 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| CIV1.1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| anaphase promoting complex subunit 4, anaphase-promoting complex subunit 4, APC4Cyclosome subunit 4 | |
| C-terminus of Apc4 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 29945 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu