missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | APC4 |
|---|---|
| Concentration | 0.15 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16812634
|
Proteintech
14129-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16802634
|
Proteintech
14129-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A large protein complex, termed the anaphase-promoting complex (APC), or the cyclosome, promotes metaphase-anaphase transition by ubiquitinating its specific substrates such as mitotic cyclins and anaphase inhibitor, which are subsequently degraded by the 26S proteasome. Biochemical studies have shown that the vertebrate APC contains eight subunits. The composition of the APC is highly conserved in organisms from yeast to humans. The exact function of this gene product is not known. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
| APC4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q91W96, Q9UJX5 | |
| 29945, 305420, 52206 | |
| APC4 Fusion Protein Ag5225 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ANAPC4 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ANAPC4, APC4, Cyclosome subunit 4 | |
| Anapc4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit