missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APJ/Apelin receptor Antibody (72133R) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8561P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
APJ/Apelin receptor Monoclonal antibody specifically detects APJ/Apelin receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Spécification
| APJ/Apelin receptor | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| 72133R | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| AGTRL1HG11, angiotensin II receptor-like 1, Angiotensin receptor-like 1, apelin receptor, APJ (apelin) receptor, APJ receptor, APJFLJ96609, APJR, FLJ90771, G protein-coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor APJ, G-protein coupled receptor HG11, HG11 orphan receptor, MGC45246 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APJ, Met1-Asp380, Accession # P35414 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 187 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu