missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APLP-1 Antibody (354008), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3129MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
APLP-1 Monoclonal antibody specifically detects APLP-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
Spécification
| APLP-1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunocytochemistry | |
| 354008 | |
| Immunocytochemistry | |
| amyloid beta (A4) precursor-like protein 1, amyloid precursor-like protein 1, amyloid-like protein 1, APLPAPLP-1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APLP-1, Gln34-Glu580 (predicted), Accession # P51693 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 333 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu