missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APMAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-12576-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
APMAP Polyclonal antibody specifically detects APMAP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| APMAP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| adipocyte plasma membrane-associated protein, APMAP, BSCv, chromosome 20 open reading frame 3, Protein BSCv | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human APMAP fragment | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 57136 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu