Learn More
APOBEC3G Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498109 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498109 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498109 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335447AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
APOBEC3G Polyclonal antibody specifically detects APOBEC3G in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène APOBEC3G
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène APOBEC-related cytidine deaminase, APOBEC-related protein, APOBEC-related protein 9, apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3G, ARCD, ARP-9, bK150C2.7, CEM-15, CEM15ARP9, dJ494G10.1, DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3G, EC 3.5.4, EC 3.5.4.-, EC 3.5.4.5, FLJ12740DNA dC->dU editing enzyme, MDS019, phorbolin-like protein MDS019
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-330 of human APOBEC3G (NP_068594.1).,, Sequence:, SELKYHPEMRFFHWFSKWRKLHRDQEYEVTWYISWSPCTKCTRDMATFLAEDPKVTLTIFVARLYYFWDPDYQEALRSLCQKRDGPRATMKIMNYDEFQHCWSKFVYSQRELFEPWNNLPKYYILLHIMLGEILRHSMDPPTFTFNFNNEPWVRGRHETYLCYEVERMHNDTWVLLNQRRGFLCNQAPHKHGFLEGRHAELCFLDVIPFWKLDLDQDYRVTCFTSWSPCFSCAQEMAKFISKNKHVSLCIFTARIYDDQGRCQEGLRTLAE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 60489
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG