Learn More
Apolipoprotein B/ApoB Antibody (6G6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00€ - 590.00€
Spécification
| Antigène | Apolipoprotein B/ApoB |
|---|---|
| Clone | 6G6 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18624036
|
Novus Biologicals
NBP2-37598-0.025ml |
0.025 mL |
196.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18165458
|
Novus Biologicals
NBP2-37598 |
0.1 mL |
590.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Apolipoprotein B/ApoB Monoclonal specifically detects Apolipoprotein B/ApoB in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| Apolipoprotein B/ApoB | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| Apo B-100, apoB-100, apoB-48, apolipoprotein B (including Ag(x) antigen), apolipoprotein B-100, apolipoprotein B48, FLDB, LDLCQ4, mutant Apo B 100 | |
| APOB | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
| 6G6 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 338 | |
| Purified recombinant fragment of human ApoB expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 516 kDa |
For Research Use Only