Learn More
Apolipoprotein CIII Antibody, R&D Systems™
Code produit 18614287 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μL
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614287 100 μg 100µL
18616186 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18614287 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP268831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.50€
    560.70€ / 100µL
    Économisez 32.80€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein CIII Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein CIII in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Apolipoprotein CIII
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gène APOC3, apo-CIII, ApoC-III, APOCIII, Apolipoprotein C3, apolipoprotein C-III, MGC150353
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ASEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDA
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 345
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus