missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Apolipoprotein H/ApoH Antibody (APOH/3705) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Code produit 30065957 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30065957 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30065957 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP326956MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein H/ApoH Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein H/ApoH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Apolipoprotein H/ApoH
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone APOH/3705
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Activated protein C-binding protein, Anticardiolipin cofactor, APC inhibitor, Apo-H, Apolipoprotein H, apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I), B2G1, B2GP1, B2GPI, Beta(2)GPI, beta-2-glycoprotein 1, Beta-2-glycoprotein I, BG
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant Apolipoprotein H/ApoH protein fragment (around aa 592-689) (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 350
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.