Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq™ pour une amplification PCR robuste.
55.25€ - 402.00€
Spécification
Concentration | 10X |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
Type de produit | Tampon PCR |
À utiliser avec (application) | PCR standard |
Fidélité (par rapport à Taq) | 10X |
Includes: 2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10219774
|
Applied Biosystems™
N8080010 |
1 x 1,5 ml |
55.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10229724
|
Applied Biosystems™
4379878 |
2 x 75 ml |
402.00€
150mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10219164
|
Applied Biosystems™
N8080130 |
6 x 1,5 ml |
166.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
La solution MgCl2 fournie offre une polyvalence pour optimiser la PCR et les performances PCR maximales :
- Dilué à 1 : 10, il offre un pH et une force ionique optimaux pour l’amplification par PCR
- Exempt d’ions de magnésium et la solution séparée de MgCl2 est fournie
- Disponible en plusieurs tailles pratiques avec une solution de MgCl2 séparée pour la polyvalence
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
10X | |
Tampon PCR | |
10X |
ADN polymérase AmpliTaq | |
PCR standard | |
Kit |