Learn More
Applied Biosystems™ Mélange dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de chaque)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
Marque: Applied Biosystems™ 4303441
192.60 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Les dNTP GeneAmp sont des désoxyribonucléotides triphosphateavecs dont le dUTP peut être utilisé pour générer des produits PCR contenant du dU dans le cadre d’une stratégie de prévention du transfert de contamination en association avec l’uracile N-glycosylase (UNG) de AmpErase™.
- Haute pureté des dNTP, ce qui les rend parfaits pour une utilisation avec des réactions de PCR ou d’autres applications
- Les dNTPs avec dUTP sont optimisés pour une utilisation dans la prévention du transfert
- Performances de PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
- Mélanges de dNTP pré-mélangés disponibles en plusieurs concentrations, offrant une simplicité d’utilisation
- Chaque flacon se compose de 1 ml de mélange 10 mM composé d’une solution de 2,5 mM de dATP, dCTP, dGTP, dTTP
PCR, PCR et PCR en temps réel
Le processus de PCR est protégé par des brevets détenus par Roche Molecular Systems, Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Spécification
Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante. | |
GeneAmp™ | |
Dry Ice | |
10 mM |
Liquid | |
6 x 1 ml | |
Standard PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.