Learn More
Applied Biosystems™ Mélange dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de chaque)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
56.00€ - 448.00€
Spécification
Forme | Liquid |
---|---|
Gamme de produits | GeneAmp™ |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Concentration | 10 mM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10381565
|
Applied Biosystems™
N8080260 |
1 mL |
56.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157054
|
Applied Biosystems™
4303441 |
6 x 1 ml |
321.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10538137
|
Applied Biosystems™
4303442 |
12 x 1 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Chaque flacon de désoxyribonucléotide triphosphate GeneAmp contient 1 ml d’une solution 10 mM contenant 2,5 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun.
- Haute pureté des dNTP, ce qui les rend parfaits pour une utilisation avec des réactions PCR ou d’autres applications
- Performances de PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Liquid | |
Dry Ice | |
10 mM |
GeneAmp™ | |
Standard PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.