Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Universel Power SYBR™ Green
Tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection de la PCR à base de colorant SYBR™ Green dans un format de tube unique pratique.
Marque: Applied Biosystems™ 4364346
1407.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Includes: Mélange 2X de colorant SYBR Green I, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés
Description
Le mélange Master Mix pour Universel Applied Biosystems™ SYBR™ Green combine, au sein d’un même flacon, du colorant SYBR™ Green I, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, de la référence passive 1 et un tampon optimisé.
- Le colorant SYBR™ Green I détecte l’ADN bicaténaire, aucune sonde spécifique n’est donc requise
- L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ permet de minimiser la formation de produits non spécifiques et d’obtenir ainsi de meilleures performances
- Le dUTP permet de réduire considérablement le transfert de contamination en cas d’utilisation conjointement avec de l’uracile ADN glycosylase
- Le tampon exclusif a fait l’objet d’améliorations visant à garantir ses performances et sa fiabilité
- Le stockage à une température comprise entre 2° et 8°C des composants prémélangés permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration du dosage.
Flexibilité et commodité maximales
- Le Master Mix vert pour PCR Applied Biosystems™ SYBR™ Green offre une flexibilité maximale à moindre coût puisqu’aucune sonde TaqMan™ n’est nécessaire.
- Le colorant de liaison d’ADN bicaténaire SYBR™ Green I permet de détecter toute présence d’ADN bicaténaire généré en cours de PCR.
- L’enzyme de démarrage à chaud ADN polymérase AmpliTaq Gold™ minimise la formation de produits non spécifiques (notamment des amorces-dimères), et améliore ainsi les performances et la sensibilité.
- La référence interne passive 1 permet de normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR.
- Cela minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon.
- Le colorant SYBR™ Green I est idéal pour l’identification de cibles (essais de criblage) ou pour effectuer un nombre d’essais restreint.
- Stockage à -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Les flacons de 5 x 5 ml contiennent un mélange 2X de colorant SYBR Green 1, d’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, de dNTP avec dUTP, de référence passive 1 (ROX) et de composants tampons optimisés. Des réactifs suffisants sont fournis pour 1 000 réactions basées sur un volume de réaction de 50 μl. Conserver à -20°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
|
Tube | |
qPCR | |
Étalon | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
5 x 5 ml | |
Expression génétique | |
1 000 réactions | |
5 x 5 ml |
SYBR | |
Haut | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, QuantStudio™, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7 | |
ROX (pré-mélangé) | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
1000 réactions de 50 μl | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.