Learn More
Brand™ Pipette sérologique AR-GLAS™
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes sérologiques AR-GLAS™ BRAND™ possèdent une pointe de grand diamètre pour permettre une distribution totale. Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
96.25€ - 106.00€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 2 mm |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Type | Pipette sérologique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10314711
|
Brand™
27115 |
25 ml | 0,1 mL | - 5 ml | plusmn; 0,4 ml |
106.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11798158
|
Brand™
27112 |
5 ml | 0,1 mL | - 2 ml | plusmn; 0,01 ml |
97.55€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10394511
|
Brand™
27107 |
1 ml | 0,01 mL | -0,2 mL | plusmn;0,02 ml |
96.25€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Pointe de grand diamètre pour une distribution totale.
- Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Pipette sérologique |
2 mm | |
Oui |