Learn More
Hirschmann™ Pipette graduée en verre AR
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Pipettes graduées en verre transparent Hirschmann™ avec graduation ambrée avec un bouchon en coton en forme standard et courte pour la culture tissulaire.
Marque: Hirschmann™ 1170160
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Graduation de type cercle du point principal
- Bouchon en coton
- Classe AS, certifiée conforme, avec lot daté
-
Spécification
Forme courte pour la culture tissulaire | |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
0,1 mL | |
12/boîte | |
230 plusmn; 3 mm |
8 mm | |
Pour la culture tissulaire et les travaux sur des paillasses de salles blanches | |
Ambré | |
Encre de coloration ambrée résistante | |
10 ml | |
Pipette graduée |