Learn More
Hirschmann™ Pipette graduée en verre AR
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Pipettes graduées en verre transparent Hirschmann™ avec graduation ambrée avec un bouchon en coton en forme standard et courte pour la culture tissulaire.
93.00€ - 178.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Ambré |
Type | Pipette graduée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11716492
|
Hirschmann™
1170142 |
2 ml | 0,1 mL |
93.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781516
|
Hirschmann™
110015327 |
5 ml | 0,05 mL |
102.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726492
|
Hirschmann™
1170154 |
5 ml | 0,1 mL |
93.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736492
|
Hirschmann™
1170160 |
10 ml | 0,1 mL |
121.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13127899
|
Hirschmann™
1000870 |
25 ml | 0,1 mL |
138.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746492
|
Hirschmann™
1170171 |
25 ml | 0,2 ml |
178.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduation circulaire du point principal
- Bouchon en coton
- Classe AS, certifiée conforme, avec lot daté
-
Spécification
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Ambré | |
Pipette graduée |