Learn More
Hirschmann™ Pipette graduée en verre AR
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Pipettes graduées en verre transparent Hirschmann™ avec graduation ambrée avec un bouchon en coton en forme standard et courte pour la culture tissulaire.
Marque: Hirschmann™ 110015327
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Graduation de type cercle du point principal
- Bouchon en coton
- Classe AS, certifiée conforme, avec lot daté
-
Spécification
A | |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
Ambré permanent avec couleur de diffusion argentée | |
0,02 mL | |
360 plusmn; 5 mm |
Forme courte | |
Oui | |
0,05 mL | |
12/boîte | |
5 ml | |
Pipette graduée |