Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Reverse Osmosis System
Arium™ Advance L Reverse Osmosis System for the production of pure water.
Marque: Sartorius H2O-RO-H-100
Description
- Les systèmes d’eau pour laboratoire Arium™ Advance L sont conçus pour un besoin en production d’eau par osmose inverse pouvant atteindre 200 L/h
- Associé au réservoir de stockage intégré de 100 ou 200 litres, le système fournit le volume idéal d’eau d’alimentation pré-traitée pour votre laboratoire.
- Le système peut alimenter simultanément plusieurs instruments de laboratoire à la fois grâce à la puissante pompe de distribution.
- Sa forme carrée et compacte réduit au minimum les besoins en espace.
Spécification
100 L | |
200 l/h | |
Système d’eau | |
0,05 MΩ*cm |
Eau du robinet potable | |
Osmose inverse (type 3) | |
0,25 in |