Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station PW
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for pure water
Marque:  Sartorius H2O-ARST-P-T
Informations supplémentaires : Poids : 5.85000kg
Code produit. 17264233
  • 1690.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 22-11-2022
Description
  • Station d’affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d’eau pure
  • Conception compacte pour une intégration facile et compacte dans l’environnement de laboratoire
  • Affichage couleur intuitif à activation tactile avec accès direct aux fonctions importantes
  • Réglage de la hauteur flexible et continu pour remplir les récipients et béchers de taille différente
  • La conception ergonomique peut être optimisée pour un fonctionnement à droite ou à gauche
  • Distribution précise du volume pour une préparation rapide et précise du tampon et des échantillons
  • Débit réglable, sans éclaboussures, du goutte-à-goutte à 2 l/min
Équipement fourni :
  • Unité d’affichage/distribution avec support mural
  • Bloc d’alimentation comprenant :
    • Connecteur IEC
    • Ensemble de connexion
Pour une utilisation prévue avec :
  • Arium™ Bagtank
  • Arium™ Pro
  • Arium™ Comfort
Spécification
Spécification
50 ml à 50 L
Eau pure
Écran tactile
Pures
Paillasse de Smart Station