Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station UP
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for ultrapure water
Marque: Sartorius H2O-ARST-UP-B
Informations supplémentaires : Poids : 3.13000kg
Description
- Station d’affichage/distribution réglable en hauteur pour la distribution d’eau ultra-pure de type 1
- Conception compacte pour une intégration facile et compacte dans l’environnement de laboratoire
- Affichage couleur intuitif à activation tactile avec accès direct aux fonctions importantes
- Réglage de la hauteur flexible et continu pour remplir les récipients et béchers de taille différente
- La conception ergonomique peut être optimisée pour un fonctionnement à droite ou à gauche
- Distribution précise du volume pour une préparation rapide et précise du tampon et des échantillons
- Débit réglable, sans éclaboussures, du goutte-à-goutte à 2 l/min
Équipement fourni :
- Unité d’affichage/distribution avec support
- Bloc d’alimentation comprenant :
- Connecteur IEC
- Ensemble de connexion
Pour une utilisation prévue avec :
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Spécification
50 ml à 50 L | |
Ultra-pure (type 1) | |
Écran tactile |
Ultrapure | |
Smart Station à montage mural |