Learn More
IgG de hamster arménien, Super Bright600, eBioscience™
Contrôle de l’isotype chez hamster arménien
Marque: Affymetrix eBioscience 63-4888-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description :L’anticorps monoclonal eBio299Arm est utile en tant qu’immunoglobuline de contrôle d’isotype.Super Bright 600 est un colorant en tandem qui peut être excité par la ligne de laser violet (405 nm) et émet à 600 nm.Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 610/20.Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome.Lors de l’utilisation d’au moins deux anticorps conjugués de colorant Super Bright dans un panel de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (réf. Produit SB-4400) pour minimiser toute interaction non spécifique entre les polymères.Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations.Sensibilité à la lumière :Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite.Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière.Fixation :Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (réf. 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse en 1 étape (réf. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité/compensation FRET.Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique.Excitation :405 nm ; émission :600 nm ; laser :Laser violet
L’isotype d’un anticorps primaire et l’application dans laquelle il est utilisé peuvent entraîner une coloration de fond. Le bruit de fond des anticorps primaires peut être causé par la liaison aux récepteurs Fc sur les cellules cibles ; par des interactions non spécifiques avec les protéines cellulaires, les glucides et les lipides ; ou par autofluorescence cellulaire. Les anticorps de contrôle d’isotype peuvent agir comme des contrôles négatifs pour aider à différencier le signal de fond non spécifique du signal d’anticorps spécifique, car ils n’ont aucune spécificité pertinente pour un antigène cible. Bien que les contrôles d’isotypes soient les plus couramment utilisés dans la cytométrie en flux, ils sont utiles dans d’autres applications telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), l’immunohistochimie et les déplacements de gel. Les contrôles d’isotypes doivent correspondre à l’espèce et à l’isotype de l’anticorps primaire afin que le niveau de coloration spécifique par l’anticorps primaire puisse être déterminé avec précision. En cas d’utilisation d’anticorps primaires marqués directement, le contrôle d’isotype fonctionne mieux s’il est conjugué avec le même marquage que l’anticorps de test.Spécification
IgG de hamster arménien | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec BSA et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
Non applicable | |
Liquide |
Cytométrie en flux, Control | |
Super Bright 600 | |
Hamster arménien | |
100 μg | |
Control | |
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
IgG |