missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARMS2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit p-200062071 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18682721 0.02 mL 0.02mL
18689900 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18682721 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2920030.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ARMS2 Polyclonal antibody specifically detects ARMS2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ARMS2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200-1:1000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène age-related maculopathy susceptibility 2, age-related maculopathy susceptibility protein 2, ARMD8, LOC387715
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-107 of human ARMS2 (NP_001093137.1). MLRLYPGPMVTEAEGKGGPEMASLSSSVVPVSFISTLRESVLDPGVGGEGASDKQRSKLSLSHSMIPAAKIHTELCLPAFFSPAGTQRRFQQPQHHLTLSIIHTAAR
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 387715
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.