missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ARPIN Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA598574
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ARPIN Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
ARPIN gene ontology annotations related to this gene include negative regulation of actin nucleation.
Spécification
| ARPIN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ARPIN | |
| 2610034B18Rik; actin related protein 2/3 complex inhibitor; actin-related protein 2/3 complex inhibitor; arp2/3 inhibition protein; Arpin; C15orf38; C21H15orf38; C3H15orf38; C7H15orf38; hypothetical protein LOC550477; RGD1311021; RIKEN cDNA 2610034B18 gene; si:ch211-200o3.3; UPF0552 protein C15orf38; UPF0552 protein C15orf38 homolog; zgc:112432 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 348110 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.67 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| Q7Z6K5 | |
| ARPIN | |
| Recombinant Human Arpin protein (1-226AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu