missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arrestin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-37003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Arrestin 3 Polyclonal antibody specifically detects Arrestin 3 in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Peptide ELISA
Spécification
| Arrestin 3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA | |
| arrestin 3, retinal (X-arrestin), arrestin 4, arrestin-C, ARRXcArr, CAR, C-arrestin, Cone arrestin, Retinal cone arrestin-3, X-arrestin | |
| Arrestin 3 Antibody is made to a peptide with sequence C-RKGEEESQKAVE corresponding to C-Terminus according to NP_004303.2. | |
| 0.1 mg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites, Vision | |
| 407 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Peptide ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen, Peptide ELISA Detection limit 1:64000 | |
| NP_004303.1 | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu