Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™, 10 LR, insert de recharge
Bénéficiez de performances précises et stables avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
105.00€ - 174.00€
Spécification
Filtré | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Déclaration de pureté | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Format | Recharge |
Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10756815
|
Thermo Scientific™
2065E-05-RI |
ART 100E, filtré, stérile, recharge | 100 μl | Faible rétention, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
174.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10348494
|
Thermo Scientific™
2065E-RI |
Recharge, filtré, stérile, ART 100 | 100 μl | MicroPoint, insert de recharge | Sterile & PCR Ready |
113.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10696025
|
Thermo Scientific™
2065-RI |
Recharge, filtré, stérile, ART 100 | 100 μl | MicroPoint, insert de recharge | Sterile & PCR Ready |
143.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10308884
|
Thermo Scientific™
2069-05-RI |
ART 200, avec filtre, Stérile, Recharge | 200 μl | MicroPoint, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
174.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10144414
|
Thermo Scientific™
2069-RI |
Recharge, filtré, stérile, ART 200 | 200 μl | MicroPoint, insert de recharge | Sterile & PCR Ready |
140.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10114504
|
Thermo Scientific™
2139-05-RI |
Recharge, filtré, stérile, ART 10 | 10 μl | Faible rétention, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
119.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10636235
|
Thermo Scientific™
2139-RI |
Recharge, filtré, stérile, ART 10 | 10 μl | MicroPoint, insert de recharge | Sterile & PCR Ready |
140.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10266944
|
Thermo Scientific™
2149E-RI |
ART 20E, filtré, stérile, recharge | 10 μl | MicroPoint | Sterile & PCR Ready |
107.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10490215
|
Thermo Scientific™
2149P-05-RI |
ART 20P, filtré, stérile, recharge | 20 μl | Faible rétention, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
153.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10083064
|
Thermo Scientific™
2149P-RI |
ART 20P, filtré, stérile, recharge | 20 μl | MicroPoint, insert de recharge | Sterile & PCR Ready |
105.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les racks à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les cônes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les racks à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
- Cônes stériles certifiés exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, longs, faible rétention et de conception SoftFit-l™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les domaines suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologies
Specifications
Oui | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
ART |
Stérile | |
Recharge | |
Adaptation universelle | |
Sterile & PCR Ready |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.