Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ avec insert de recharge
Bénéficiez de performances précises et stables avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
140.00€ - 192.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Déclaration de pureté | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Format | Recharge |
Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10492705
|
Thermo Scientific™
2140-05-RI |
ART 10 REACH, avec filtre, Stérile, Recharge | 10 μl | MicroPoint, Version longue, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
178.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10678135
|
Thermo Scientific™
2140-RI |
ART 10 REACH, avec filtre, Stérile, Recharge | 10 μl | MicroPoint, Version longue | Sterile & PCR Ready |
140.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10328444
|
Thermo Scientific™
2149E-05-RI |
ART 20E, avec filtre, Stérile, Recharge | 10 μl | MicroPoint, Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
152.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12691290
|
Thermo Scientific™
2179-05-RI |
ART 1000 L, avec filtre, Stérile, Recharge | 1000 μl | Faible rétention | Sterile & PCR Ready |
192.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10144844
|
Thermo Scientific™
2179-RI |
ART 1000 L, avec filtre, Stérile, Recharge | 1000 μl | Faible rétention, Version longue | Sterile & PCR Ready |
159.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les racks à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les cônes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les racks à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
- Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, longues, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandées dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
À filtre | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
ART™ |
Stérile | |
Recharge | |
Pipette universelle | |
Sterile & PCR Ready |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.