Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™, avec filtre, à faible rétention, dans des portoirs avec couvercles amovibles
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
1000 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez à chaque fois de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système SoftFit-L est compatible avec les pipettes Rainin LTS fabriquées par Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en version à faible rétention
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Fabrication conforme aux normes de qualité les plus exigeantes du marché
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
| Description | 1000 L, avec filtre, Stérile, rack |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 1000 L |
| Longueur (impériale) | 3,39 in |
| Longueur (métrique) | 8,61 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™, avec filtre, à faible rétention, dans des portoirs avec couvercles amovibles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu