Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre barrière ART™ dans rack à couvercle amovible
Les cônes de pipettes sans filtre Thermo Scientific™ ART™ offrent la qualité exceptionnelle des pointes ART™ pour les applications où la contamination n’est pas une préoccupation majeure.
Marque:  Thermo Scientific™ 3522
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.82800kg
Code produit. 10098900
  • 51.75€ / 960 pièces
Expédition estimée: 03-01-2023
Description
Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que celles que vous attendez des pointes barrière ART™, mais elles sont conçues pour des applications non critiques où la contamination n’est pas un problème. Les pointes ART™ sont universelles à ajustement par friction et s’adaptent sur la plupart des marques de pipettes.
Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performance et fiabilité éprouvées que celles que vous attendez des pointes barrière ART™
  • Pointes non filtrées
    • Les pointes ART™ sont certifiées exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes
    • Les racks à couvercle amovible permettent d’accéder à toutes les pointes, idéal pour le pipetage multicanaux
Spécification
Spécification
ART 20 non filtré, non stérile
La plupart des marques de pipettes
ART
Produit non filtré
Transparent
ART 20
4,57 cm
Pointes non stériles et sans filtre
Rack à couvercle amovible
Portoir
Oui - usage unique
Polypropylène vierge
20 µl
Non stérile
Oui
1,8 po
DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et exempt de pyrogènes
Universel
MicroPoint
4800/boîte