missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arylsulfatase B/ARSB Antibody (2G6), Novus Biologicals™

Code produit 18312378 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18312378 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18312378 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00000411M10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Arylsulfatase B/ARSB Monoclonal antibody specifically detects Arylsulfatase B/ARSB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Arylsulfatase B/ARSB
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2G6
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_942002
Alias de gène arylsulfatase B, ASB, EC 3.1.6.12, G4S, MPS6, N-acetylgalactosamine-4-sulfatase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène ARSB (NP_942002, 166 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. FGYLLGSEDYYSHERCTLIDALNVTRCALDFRDGEEVATGYKNMYSTNIFTKRAIALITNHPPEKPLFLYLALQSVHEPLQVPEEYLKPYDFIQDKNRHH
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 411
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.