missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arylsulfatase G/ARSG Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Code produit 30649983 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30649983 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30649983 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF4600Z

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Arylsulfatase G/ARSG Polyclonal antibody specifically detects Arylsulfatase G/ARSG in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Arylsulfatase G/ARSG
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène arylsulfatase G, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.4, KIAA1001ASG
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Arylsulfatase G/ARSG, Gly17-Val525, Accession # Q3TYD4
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22901
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.